Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
Tygon S3™ B-44-5X IB Tubings
Tygon S3™ B-44-5X IB Tubings
Certificates
undefined
Tygon S3™ B-44-5X IB Tubings
Specifications
  • Catalog No:
  • VERNAMH00038
  • VERNAMH00029
  • VERNAMH00053
  • VERNAMH00046
  • VERNAMH00064
  • VERNAMH00074
  • VERNAMH00070
  • VERNAMH00018
  • Max. temperature:
  • 74 °C
  • 74 °C
  • 74 °C
  • 74 °C
  • 74 °C
  • 74 °C
  • 74 °C
  • 74 °C
  • Min. temperature:
  • −50 °C
  • −50 °C
  • −50 °C
  • −50 °C
  • −50 °C
  • −50 °C
  • −50 °C
  • −50 °C