Orthophosphoric acid 0.1 N in aqueous solution
Catalog # HEWL5062-8577
Dostawca: Agilent
Numer CAS:
Dane techniczne
- Pk:250 mL
- Seq:2590
Dane techniczne
Informacje o tym produkcie
:
:98 g/mol
Numer CAS:7664-38-2
Wzór:H₃PO₄
Numer MDL:MFCD00011340