Przejdź do Nagłówek
Przejdź do Główna treść
Przejdź do Stopka
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0 zł
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Wprowadź zamówienie
Status zamówienia
Twoje konto
Koszyk
Poland
Wprowadź zamówienie
Status zamówienia
Twoje konto
Koszyk
ContactUsLinkComponent
Home
3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-indole
3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-indole
3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-indole
APOSPC520105-1G
:
Apollo Scientific
:
3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-indole
APOSPC520105-1G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
1 g
Seq:
3047
:
:
181.182 g/mol
:
Ambient
:
C₁₀H₉F₂N
:
MFCD29767588