Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
3-[(4-Chlorophenyl)methyl]-4-hydroxy-1-(2-methoxyethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
3-[(4-Chlorophenyl)methyl]-4-hydroxy-1-(2-methoxyethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
Catalog # APOSOR32101-1G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
3-[(4-Chlorophenyl)methyl]-4-hydroxy-1-(2-methoxyethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
Catalog # APOSOR32101-1G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  

Specifications

  • Rodzaj opakowania:
    Bottle
  • Ilość:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifications

About this item

 :
 :293.745 g/mol
Storage Temperature:Temperatura otoczenia
CAS Number:477846-43-8
Formula:C₁₅H₁₆ClNO₃
MDL Number:MFCD01871393