O-Phenylenediamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:95-54-5
:
Wzór:C₆H₈N₂
Numer MDL:MFCD00007721
:108.14 g/mol
Indeks Mercka:12,07438
Temperatura wrzenia:256…258 °C (760 mmHg)
Temperatura topnienia:100…103 °C
Gęstość:1,21 g/cm³ (20 °C)
Punkt zapalny:136 °C
Temperatura przechowywania:Ambient
EINECS:202-430-6
UN:1673
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
:GHS09
Wyniki testu specyfikacji
- Appearance:Tan to brown Crystalline powder or crystals or flakes (May darken on storage)
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:100 to 104 °C
- GC:≥97.5 %
- Residue after evaporation:≤0.001 %
Wyniki testu specyfikacji
Frequently Bought Together