Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
 
Cytrynian trisodu dihydrat
Catalog # MOLE32357040-1KG
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
undefined
Cytrynian trisodu dihydrat
Catalog # MOLE32357040-1KG
Supplier:  Molekula
CAS Number:  

Specifications

  • Rodzaj opakowania:
    Glass bottle for solids
  • Ilość:
    1 kg
  • Seq:
    4024

Specifications

About this item

 :
 :294.1 g/mol
Merck Index:13,08675
Melting Pt:150 °C
Density:1,76 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Temperatura otoczenia
EINECS:200-675-3
CAS Number:6132-04-3
Formula:Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MDL Number:MFCD00150031