Dimethylammonium chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:506-59-2
:
Wzór:C₂H₈ClN
Numer MDL:MFCD00012477
:81.54 g/mol
Indeks Mercka:13,03255
Temperatura topnienia:170…173 °C
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:208-046-5
:GHS07
Wyniki testu specyfikacji
- Solubility:3000 g/l (20 °C)
- Melting Point:160 °C
- Molar Mass:81.54 g/mol
- Bulk Density:500 kg/m3
- Vapor Pressure:- 0.1 hPa (25 °C)
- pH:5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Wyniki testu specyfikacji
Frequently Bought Together