
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:9036-19-5
Numer MDL:MFCD00128254
Temperatura wrzenia:∼150 °C (1013 hPa)
Gęstość:1.055 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania:Ambient
ADR:9,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Punkt zapalny:>93 °C
UN:3082
:GHS05
Powiązane informacje
Frequently Bought Together