Anti-E2F-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K236]
numer katalogowy BWRLBS2057
Dostawca: Bioworld Technology
Dane techniczne
- Typ przeciwciała:Primary
- Symbol antygenu:E2F-2
- Klonalność:Poliklonalne
- Klonuj:K236
- Gospodarz:Rabbit
- ImmunoChemia:Yes
- Izotyp:
- Reaktywność:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Rozmiar:100 µg
- Ilość:100 µG
Dane techniczne
Informacje o tym produkcie
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 202-252 of Human E2F-2.
E2F-2 (K236) pAb detects endogenous levels of E2F-2 protein.
Type: Primary
Antigen: E2F-2
Clonality: Polyclonal
Clone: K236
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat