Calcium glycerophosphate hydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:28917-82-0
:
Wzór:C₃H₇CaO₆P·xH₂O
Numer MDL:MFCD00151656
:210.15 g/mol (anhy)
Indeks Mercka:14,1670
Temperatura przechowywania:Ambient
EINECS:249-312-0
Powiązane informacje
Frequently Bought Together