Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
Filtry membranowe, typ 118
 :  Sartorius
undefined
Filtry membranowe, typ 118
 :  Sartorius
  • Catalog No:
  • 512-8913
  • 512-8518
  • SART11842-47-G
  • 512-8216
  • 512-8316
  • 512-8313
  • 512-8413
  • 512-8516
  • 512-8116
  • 512-8416
  • SART11842-42-N
  • SART11806-37-N
  • SART11803-90-G
  • 512-8211
  • 512-8311
  • 512-8411
  • 512-8213
  • 512-8318
  • 512-8418
  • 512-8511
  • SART11807-90-G
  • 512-8513
  • 512-8118
  • 512-8218
  • 512-8113
  • Typ:
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • Rozmiar porów:
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 5,00 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 1,20 µm
  • 1,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 5,00 µm
  • 0,45 µm
  • 1,20 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • 1,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 5,00 µm
  • 0,20 µm
  • 1,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 1,20 µm
  • Grubość:
  • 80 μm
  • 65 µm
  • 100 µm
  • 80 μm
  • 80 μm
  • 100 µm
  • 100 µm
  • 80 μm
  • 80 μm
  • 80 μm
  • 100 µm
  • 80 μm
  • 100 µm
  • 100 µm
  • 100 µm
  • 100 µm
  • 100 µm
  • 65 µm
  • 65 µm
  • 100 µm
  • 65 µm
  • 100 µm
  • 65 µm
  • 65 µm
  • 100 µm
  • Przepływ wody:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Przepływ powietrza:
  • 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 4 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 4 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 4 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 4 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 4 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 4 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
  • Maks. temperatura:
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 145 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 145 °C
  • 145 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 145 °C
  • 200 °C
  • 145 °C
  • 145 °C
  • 145 °C
  • 145 °C
  • 145 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 145 °C
  • 200 °C
  • 145 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 145 °C
Frequently Bought Together