Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (DyLight® 594)
AGRIAS122049
: Agrisera
- Typ przeciwciała:Secondary
- Symbol antygenu:IgG (H+L)
- Klonalność:Poliklonalne
- Koniugacja:DyLight® 594
- Cytometrii przepływowej:Yes
- Gospodarz:Donkey
- ImmunoChemia:Yes
- Reaktywność:Mouse
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Temperatura przechowywania:–20 °C
- Temperatura transportu:Ambient
- Immunogen:purified mouse IgG, whole molecule
- Oczyszczenie:purified
- Rozmiar:1 mg
- Ilość:1 mg
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 594
Epitope:
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Mouse