Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Catalog # AGRIAS101065
Supplier: Agrisera
Specifications
- Typ przeciwciała:Secondary
- Symbol antygenu:IgG (H+L)
- Klonalność:Poliklonalne
- Koniugacja:HRP (Horseradish Peroxidase)
- ELISA:Yes
- Gospodarz:Rabbit
- ImmunoChemia:Yes
- Reaktywność:Rabbit
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Temperatura przechowywania:–20 °C
- Temperatura transportu:Ambient
- Immunogen:Purified Goat IgG, whole molecule
- Przetestowane aplikacje:Dot Blot
- Oczyszczenie:purified
- Rozmiar:500 μg
- Ilość:0,5 mg
Specifications
About this item
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rabbit