Anti-IgG (H+L) Chicken Polyclonal Antibody
AGRIAS101034
: Agrisera
- Typ przeciwciała:Secondary
- Symbol antygenu:IgG (H+L)
- Klonalność:Poliklonalne
- Koniugacja:Unconjugated
- Gospodarz:Chicken
- Reaktywność:Rabbit
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Temperatura przechowywania:+2°C to +8 °C
- Temperatura transportu:Ambient
- Immunogen:Purified Goat IgG, whole molecule
- Oczyszczenie:affinity-purified
- Rozmiar:1 mg
- Ilość:1 mg
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Rabbit