Anti-HSP16.6 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AGRIAS08286
Supplier: Agrisera
Specifications
- Typ przeciwciała:Primary
- Symbol antygenu:HSP16.6
- Klonalność:Poliklonalne
- Koniugacja:Unconjugated
- Gospodarz:Rabbit
- Reaktywność:A. tequilana,A. thaliana,Cucumis sativus l. var krak
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Temperatura przechowywania:–20 °C
- Temperatura transportu:Ambient
- Immunogen:recombinant protein. Synechocystis PCC 6803 Hsp16.6 CI (class one) P72977
- Rozmiar:100 µl
- Ilość:100 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: HSP16.6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. tequilana, A. thaliana, Cucumis sativus l. var krak