Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
Anti-PDE2A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D9]
Anti-PDE2A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D9]
Catalog # ORIGCF502318
Supplier:  OriGene
Anti-PDE2A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D9]
Catalog # ORIGCF502318
Supplier:  OriGene

Specifications

  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Nazwa antygenu:
    Phosphodiesterase 2A
  • Symbol antygenu:
    PDE2A
  • Klonalność:
    Monoklonalne
  • Klonuj:
    5D9
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • Cytometrii przepływowej:
    Yes
  • Gospodarz:
    Mouse
  • Izotyp:
    IgG1
  • Reaktywność:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    Full length
  • Adsorpcja krzyżowa:
    No
  • Formularz:
    Lyophilized
  • Bufor do przechowywania:
    PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
  • Waga molekularna:
    105.5 kDa
  • Temperatura przechowywania:
    –20 °C
  • Temperatura transportu:
    –20 °C
  • Immunogen:
    Full length human recombinant protein of human PDE2A (NP_002590) produced in HEK293T cell.
  • Oczyszczenie:
    purified by affinity chromatography
  • Rozmiar:
    100 μg
  • Ilość:
    100 µG

Specifications

About this item

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000; Flow Cytometry: 1:100

Type: Primary
Antigen: PDE2A
Clonality: Monoclonal
Clone: 5D9
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human