Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
Anti-NR4A3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E9]
Anti-NR4A3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E9]
Catalog # USBI130559
Supplier:  US Biological
Anti-NR4A3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E9]
Catalog # USBI130559
Supplier:  US Biological

Specifications

  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Nazwa antygenu:
    nuclear receptor subfamily 4, group A, member 3
  • Symbol antygenu:
    NR4A3
  • Klonalność:
    Monoklonalne
  • Klonuj:
    1E9
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Gospodarz:
    Mouse
  • ImmunoFluorescencja:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG2a kappa
  • Reaktywność:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formularz:
    liquid
  • Liczba aminokwasów:
    414 to 522
  • Bufor do przechowywania:
    PBS, pH 7,2.
  • Sekwencja:
    LDYSRYCPTDQAAAGTDAEHVQQFYNLLTASIDVSRSWAEKIPGFTDLPKEDQTLLIESAFLELFVLRLSIRSNTAEDKFVFCNGLVLHRLQCLRGFGEWLDSIKDFS*
  • Temperatura przechowywania:
    Cool
  • Temperatura transportu:
    Ice
  • Oczyszczenie:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozmiar:
    100 µg
  • Ilość:
    100 µG

Specifications

About this item

Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: NR4A3 (nuclear receptor subfamily 4, group A, member 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 1000000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human