Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
Anti-EIF5AL1 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anti-EIF5AL1 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Catalog # USBI035021-APC
Supplier:  US Biological
undefined
Anti-EIF5AL1 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Catalog # USBI035021-APC
Supplier:  US Biological

Specifications

  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Nazwa antygenu:
    Eukaryotic Translation Initiation Factor 5A-like 1
  • Symbol antygenu:
    EIF5AL1
  • Klonalność:
    Poliklonalne
  • Koniugacja:
    APC (Allophycocyanin)
  • ELISA:
    Yes
  • Gospodarz:
    Rabbit
  • ImmunoFluorescencja:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktywność:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-terminal
  • Formularz:
    liquid
  • Liczba aminokwasów:
    101 to 130
  • Bufor do przechowywania:
    PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
  • Temperatura przechowywania:
    Cool
  • Temperatura transportu:
    Ice
  • Oczyszczenie:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozmiar:
    200 µl
  • Ilość:
    200 µl

Specifications

About this item

Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:10-50; Immunofluorescence: 1:10-50
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: EIF5AL1 (eukaryotic translation initiation factor 5A-like 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human