Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
Anti-ANKRD6 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anti-ANKRD6 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
  USBI031903-APC
undefined
Anti-ANKRD6 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
  USBI031903-APC

 

  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Nazwa antygenu:
    Ankyrin repeat domain 6
  • Symbol antygenu:
    ANKRD6
  • Klonalność:
    Poliklonalne
  • Koniugacja:
    APC (Allophycocyanin)
  • ELISA:
    Yes
  • Gospodarz:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktywność:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    internal
  • Formularz:
    liquid
  • Liczba aminokwasów:
    313 to 343
  • Bufor do przechowywania:
    PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
  • Temperatura przechowywania:
    Cool
  • Temperatura transportu:
    Ice
  • Oczyszczenie:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozmiar:
    200 µl
  • Ilość:
    200 µl

 

 

Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:10-50
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: ANKRD6 (ankyrin repeat domain 6)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human