Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 488A)
: Biotium
Type: Secondary
Antigen: IgG (Mouse) (mouse IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 488A Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Mouse
- Catalog No:
- 20302-1
- 20302.
- Symbol antygenu:
- IgG
- IgG
- Typ przeciwciała:
- Secondary
- Secondary
- Klonalność:
- Poliklonalne
- Poliklonalne
- Koniugacja:
- CF® 488A
- CF® 488A
- Reaktywność:
- Mouse
- Mouse
- Gospodarz:
- Goat
- Goat
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ELISA:
- Yes
- Yes
- ImmunoChemia:
- Yes
- Yes
- ImmunoFluorescencja:
- Yes
- Yes
- Cytometrii przepływowej:
- Yes
- Yes
- Temperatura przechowywania:
- Cool
- Cool
- Temperatura transportu:
- Ice
- Ice
Frequently Bought Together