Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
Anti-HDX Mouse Polyclonal Antibody
Anti-HDX Mouse Polyclonal Antibody
numer katalogowy ABNOH00139324-B01P
Supplier:  Abnova
undefined
Anti-HDX Mouse Polyclonal Antibody
numer katalogowy ABNOH00139324-B01P
Supplier:  Abnova

Specifications

  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Nazwa antygenu:
    highly divergent homeobox
  • Symbol antygenu:
    HDX
  • Klonalność:
    Poliklonalne
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • Gospodarz:
    Mouse
  • ImmunoFluorescencja:
    Yes
  • Reaktywność:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Adsorpcja krzyżowa:
    No
  • Identyfikator genu:
    139324
  • Synonimy antygenów:
    CXorf43|D030011N01Rik
  • Temperatura przechowywania:
    Cool
  • Temperatura transportu:
    Ice
  • Rozmiar:
    50 µg
  • Ilość:
    50 µg

Specifications

About this item

Type: Primary
Antigen: HDX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human