Anti-IL17F Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00112744-D01
Dostawca: Abnova
Dane techniczne
- Typ przeciwciała:Primary
- Nazwa antygenu:Interleukin F
- Symbol antygenu:IL17F
- Klonalność:Poliklonalne
- Koniugacja:Unconjugated
- Gospodarz:Rabbit
- Immunoprecypitacja:Yes
- Reaktywność:Human
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Identyfikator genu:112744
- Synonimy antygenów:cytokine ML-1|mutant IL-17F|IL-17F|CANDF6|interleukin-17F|ML-1|interleukin-24|IL-24|ML1
- Temperatura przechowywania:Cool
- Temperatura transportu:Ice
- Rozmiar:100 µl
- Ilość:100 µl
Dane techniczne
Informacje o tym produkcie
Type: Primary
Antigen: IL17F
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human