Anti-RPAP3 Rabbit Polyclonal Antibody
ABNOH00079657-D01P
: Abnova
- Typ przeciwciała:Primary
- Nazwa antygenu:RNA polymerase II-associated protein 3
- Symbol antygenu:RPAP3
- Klonalność:Poliklonalne
- Koniugacja:Unconjugated
- Gospodarz:Rabbit
- Reaktywność:Human
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Identyfikator genu:79657
- Temperatura przechowywania:Cool
- Temperatura transportu:Ice
- Rozmiar:100 µg
- Ilość:100 µg
Type: Primary
Antigen: RPAP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human