Anti-ZNF471 Mouse Polyclonal Antibody
ABNOH00057573-B01P
: Abnova
- Typ przeciwciała:Primary
- Nazwa antygenu:Zinc Finger Protein 471
- Symbol antygenu:ZNF471
- Klonalność:Poliklonalne
- Koniugacja:Unconjugated
- Gospodarz:Mouse
- ImmunoFluorescencja:Yes
- Reaktywność:Human,Rat
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Identyfikator genu:57573
- Synonimy antygenów:ERP1|Z1971
- Temperatura przechowywania:Cool
- Temperatura transportu:Ice
- Rozmiar:50 µg
- Ilość:50 µg
Type: Primary
Antigen: ZNF471
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Rat