Anti-ERCC6L Mouse Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00054821-B01P
Supplier: Abnova
Specifications
- Typ przeciwciała:Primary
- Nazwa antygenu:Excision repair cross-complementation group 6-like
- Symbol antygenu:ERCC6L
- Klonalność:Poliklonalne
- Koniugacja:Unconjugated
- Gospodarz:Mouse
- Reaktywność:Human
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Identyfikator genu:54821
- Synonimy antygenów:PICH|RAD26L
- Temperatura przechowywania:Cool
- Temperatura transportu:Ice
- Rozmiar:50 µg
- Ilość:50 µg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: ERCC6L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human