Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
Anti-NELFCD Mouse Polyclonal Antibody
Anti-NELFCD Mouse Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00051497-B01P
Dostawca:  Abnova
undefined
Anti-NELFCD Mouse Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00051497-B01P
Dostawca:  Abnova

Dane techniczne

  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Nazwa antygenu:
    Negative elongation factor complex member C/D
  • Symbol antygenu:
    NELFCD
  • Klonalność:
    Poliklonalne
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • Gospodarz:
    Mouse
  • ImmunoChemia:
    Yes
  • ImmunoFluorescencja:
    Yes
  • Reaktywność:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Adsorpcja krzyżowa:
    No
  • Identyfikator genu:
    51497
  • Synonimy antygenów:
    NELF-D|TH1|NELF-C|HSPC130|TH1L
  • Temperatura przechowywania:
    Cool
  • Temperatura transportu:
    Ice
  • Rozmiar:
    50 µg
  • Ilość:
    50 µg

Dane techniczne

Informacje o tym produkcie

Type: Primary
Antigen: NELFCD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human