Anti-NEUROG3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G7]
ABNOH00050674-M12
: Abnova
- Typ przeciwciała:Primary
- Nazwa antygenu:Neurogenin 3
- Symbol antygenu:NEUROG3
- Klonalność:Monoklonalne
- Klonuj:3G7
- Koniugacja:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Gospodarz:Mouse
- Reaktywność:Human
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Identyfikator genu:50674
- Synonimy antygenów:NGN|bHLHa7|Atoh5|NGN1|Neurogenic basic-helix-loop-helix- protein|NGN-3|ngn3|Neurogenic differentiation factor 3|NEUROG1|NeuroD3|NEUROD3|Math4B
- Temperatura przechowywania:Cool
- Temperatura transportu:Ice
- Rozmiar:100 µg
- Ilość:100 µg
Type: Primary
Antigen: NEUROG3
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human