Anti-FBXO9 Mouse Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00026268-B01
Dostawca: Abnova
Dane techniczne
- Typ przeciwciała:Primary
- Nazwa antygenu:F-box protein 9
- Symbol antygenu:FBXO9
- Klonalność:Poliklonalne
- Koniugacja:Unconjugated
- Gospodarz:Mouse
- ImmunoFluorescencja:Yes
- Reaktywność:Human
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Identyfikator genu:26268
- Synonimy antygenów:FBX9|dJ341E18.2|NY-REN-57|VCIA1
- Temperatura przechowywania:Cool
- Temperatura transportu:Ice
- Rozmiar:50 µl
- Ilość:50 µl
Dane techniczne
Informacje o tym produkcie
Type: Primary
Antigen: FBXO9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human