Anti-CALCOCO2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C4]
Catalog # ABNOH00010241-M03
Supplier: Abnova
Specifications
- Typ przeciwciała:Primary
- Nazwa antygenu:Calcium Binding And Coiled-coil Domain 2
- Symbol antygenu:CALCOCO2
- Klonalność:Monoklonalne
- Klonuj:3C4
- Koniugacja:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Gospodarz:Mouse
- Reaktywność:Human
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Identyfikator genu:10241
- Synonimy antygenów:Calcium binding and coiled-coil domain 2|NDP52
- Temperatura przechowywania:Cool
- Temperatura transportu:Ice
- Rozmiar:100 µg
- Ilość:100 µg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CALCOCO2
Clonality: Monoclonal
Clone: 3C4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human