Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
 
Anti-RFC5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B1]
  ABNOH00005985-M01
 :  Abnova
undefined
Anti-RFC5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B1]
  ABNOH00005985-M01
 :  Abnova

 

  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Nazwa antygenu:
    Replication factor C subunit 5
  • Symbol antygenu:
    RFC5
  • Klonalność:
    Monoklonalne
  • Klonuj:
    1B1
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Gospodarz:
    Mouse
  • Reaktywność:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Adsorpcja krzyżowa:
    No
  • Identyfikator genu:
    5985
  • Synonimy antygenów:
    Activator 1 subunit 5|Replication factor C subunit 5|RF-C 36 kDa subunit|RFC5|Replication factor C 36 kDa subunit|A1 36 kDa subunit|RFC36|Activator 1 36 kDa subunit
  • Temperatura przechowywania:
    Cool
  • Temperatura transportu:
    Ice
  • Rozmiar:
    100 µg
  • Ilość:
    100 µg

 

 

Type: Primary
Antigen: RFC5
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human