Anti-POLR2C Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C11]
Catalog # ABNOH00005432-M01
Supplier: Abnova
Specifications
- Typ przeciwciała:Primary
- Nazwa antygenu:Polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide C, 33kDa
- Symbol antygenu:POLR2C
- Klonalność:Monoklonalne
- Klonuj:1C11
- Koniugacja:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Gospodarz:Mouse
- Reaktywność:Human
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Identyfikator genu:5432
- Synonimy antygenów:RPB3|RPB31|hsRPB3|hRPB33
- Temperatura przechowywania:Cool
- Temperatura transportu:Ice
- Rozmiar:100 µg
- Ilość:100 µg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: POLR2C
Clonality: Monoclonal
Clone: 1C11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human