Anti-P2RX5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C5]
ABNOH00005026-M01
: Abnova
- Typ przeciwciała:Primary
- Nazwa antygenu:Purinergic Receptor P2X, Ligand-gated Ion channel 5
- Symbol antygenu:P2RX5
- Klonalność:Monoklonalne
- Klonuj:1C5
- Koniugacja:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Gospodarz:Mouse
- Reaktywność:Human
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- ChIP:Yes
- Identyfikator genu:5026
- Synonimy antygenów:P2X5|P2X5R|LRH-1
- Temperatura przechowywania:Cool
- Temperatura transportu:Ice
- Rozmiar:100 µg
- Ilość:100 µg
Type: Primary
Antigen: P2RX5
Clonality: Monoclonal
Clone: 1C5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human