Anti-KCNJ10 Mouse Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00003766-A01
Supplier: Abnova
Specifications
- Typ przeciwciała:Primary
- Nazwa antygenu:ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 10
- Symbol antygenu:KCNJ10
- Klonalność:Poliklonalne
- Koniugacja:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Gospodarz:Mouse
- Reaktywność:Human
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Identyfikator genu:3766
- Synonimy antygenów:ATP-dependent inwardly rectifying potassium channel Kir4.1|KCNJ10|ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 10|Potassium channel|Inward rectifier K(+) channel Kir1.2|inwardly rectifying subfamily J member 10
- Temperatura przechowywania:Cool
- Temperatura transportu:Ice
- Rozmiar:50 µl
- Ilość:50 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: KCNJ10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human