Anti-HOXB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E2]
Catalog # ABNOH00003211-M03
Dostawca: Abnova
Dane techniczne
- Typ przeciwciała:Primary
- Nazwa antygenu:Homeobox B1
- Symbol antygenu:HOXB1
- Klonalność:Monoklonalne
- Klonuj:1E2
- Koniugacja:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Gospodarz:Mouse
- Reaktywność:Human
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Identyfikator genu:3211
- Synonimy antygenów:HCFP3|HOX2|HOX2I|Hox-2.9
- Temperatura przechowywania:Cool
- Temperatura transportu:Ice
- Rozmiar:100 µg
- Ilość:100 µg
Dane techniczne
Informacje o tym produkcie
Type: Primary
Antigen: HOXB1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1E2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human