Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
Anti-EPHX1 Mouse Polyclonal Antibody
Anti-EPHX1 Mouse Polyclonal Antibody
  ABNOH00002052-B01P
 :  Abnova
undefined
Anti-EPHX1 Mouse Polyclonal Antibody
  ABNOH00002052-B01P
 :  Abnova

 

  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Nazwa antygenu:
    Epoxide hydrolase 1 microsomal (xenobiotic)
  • Symbol antygenu:
    EPHX1
  • Klonalność:
    Poliklonalne
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • Gospodarz:
    Mouse
  • ImmunoFluorescencja:
    Yes
  • Reaktywność:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Adsorpcja krzyżowa:
    No
  • Identyfikator genu:
    2052
  • Synonimy antygenów:
    EPHX|EPOX|MEH|HYL1
  • Temperatura przechowywania:
    Cool
  • Temperatura transportu:
    Ice
  • Rozmiar:
    50 µg
  • Ilość:
    50 µg

 

 

Type: Primary
Antigen: EPHX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human