Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
Anti-CD8A Mouse Polyclonal Antibody
Anti-CD8A Mouse Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00000925-A01
Dostawca:  Abnova
undefined
Anti-CD8A Mouse Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00000925-A01
Dostawca:  Abnova

Dane techniczne

  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Nazwa antygenu:
    CD8 antigen, alpha chain
  • Symbol antygenu:
    CD8A
  • Klonalność:
    Poliklonalne
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Gospodarz:
    Mouse
  • Reaktywność:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Adsorpcja krzyżowa:
    No
  • Identyfikator genu:
    925
  • Synonimy antygenów:
    p32|Lyt-66|BB154331|Ly-2|Leu2|Ly-35|MAL|CD8|Ly-B
  • Temperatura przechowywania:
    Cool
  • Temperatura transportu:
    Ice
  • Rozmiar:
    50 µl
  • Ilość:
    50 µl

Dane techniczne

Informacje o tym produkcie

Type: Primary
Antigen: CD8A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human