Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
Anti-A1BG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H1]
Anti-A1BG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H1]
Catalog # ABNOH00000001-M15
Supplier:  Abnova
undefined
Anti-A1BG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H1]
Catalog # ABNOH00000001-M15
Supplier:  Abnova

Specifications

  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Nazwa antygenu:
    Alpha 1-B glycoprotein
  • Symbol antygenu:
    A1BG
  • Klonalność:
    Monoklonalne
  • Klonuj:
    1H1
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Gospodarz:
    Mouse
  • Reaktywność:
    Human
  • Adsorpcja krzyżowa:
    No
  • Identyfikator genu:
    1
  • Synonimy antygenów:
    GAB|HYST2477|A1B|ABG
  • Temperatura przechowywania:
    Cool
  • Temperatura transportu:
    Ice
  • Rozmiar:
    100 µg
  • Ilość:
    100 µg

Specifications

About this item

Type: Primary
Antigen: A1BG
Clonality: Monoclonal
Clone: 1H1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human