Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
 
Anti-LEPRE1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI1D2]
  ORIGTA505086
 :  OriGene
undefined
Anti-LEPRE1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI1D2]
  ORIGTA505086
 :  OriGene

 

  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Nazwa antygenu:
    leucine proline-enriched proteoglycan (leprecan) 1
  • Symbol antygenu:
    LEPRE1
  • Klonalność:
    Monoklonalne
  • Klonuj:
    OTI1D2
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • Cytometrii przepływowej:
    Yes
  • Gospodarz:
    Mouse
  • ImmunoChemia:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG1
  • Reaktywność:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    Full length
  • Adsorpcja krzyżowa:
    none
  • Formularz:
    Liquid
  • Bufor do przechowywania:
    PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
  • Waga molekularna:
    83.2 kDa
  • Temperatura przechowywania:
    Cool
  • Temperatura transportu:
    Ice
  • Oczyszczenie:
    purified by affinity chromatography
  • Ilość:
    100 µl

 

 

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000; Flow Cytometry: 1:100

Type: Primary
Antigen: LEPRE1 (leucine proline-enriched proteoglycan (leprecan) 1)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human