Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
Anti-ECI2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI1C8]
Anti-ECI2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI1C8]
Catalog # ORIGTA504275
Supplier:  OriGene
undefined
Anti-ECI2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI1C8]
Catalog # ORIGTA504275
Supplier:  OriGene

Specifications

  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Nazwa antygenu:
    enoyl-CoA delta isomerase 2
  • Symbol antygenu:
    ECI2
  • Klonalność:
    Monoklonalne
  • Klonuj:
    OTI1C8
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • Cytometrii przepływowej:
    Yes
  • Gospodarz:
    Mouse
  • ImmunoChemia:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG2b
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    Full length
  • Adsorpcja krzyżowa:
    none
  • Formularz:
    Liquid
  • Bufor do przechowywania:
    PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
  • Waga molekularna:
    40 kDa
  • Temperatura przechowywania:
    Cool
  • Temperatura transportu:
    Ice
  • Oczyszczenie:
    purified by affinity chromatography
  • Ilość:
    100 µl

Specifications

About this item

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-2000; Immunochemistry: 1:150; Immunofluorescence: 1:100

Type: Primary
Antigen: ECI2 (enoyl-CoA delta isomerase 2)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: