Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
 
Anti-EXO1 Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP2871A
 :  Abgent
undefined
Anti-EXO1 Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP2871A
 :  Abgent

 

  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Nazwa antygenu:
    Exonuclease 1
  • Symbol antygenu:
    EXO1
  • Klonalność:
    Poliklonalne
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Gospodarz:
    Rabbit
  • ImmunoChemia:
    Yes
  • Reaktywność:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    N-terminal
  • Synonimy antygenów:
    HEX1|hExoI|EXOI|hExo1|EXO1|Exonuclease 1|Exonuclease I
  • Temperatura przechowywania:
    Cool
  • Temperatura transportu:
    Ice
  • Ilość:
    400 µl

 

 

Type: Primary
Antigen: EXO1 (exonuclease 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human