Anti-ALDOC Rabbit Polyclonal Antibody
AVIVARP48273_P050
- Typ przeciwciała:Primary
- Nazwa antygenu:Aldolase C, fructose-bisphosphate
- Symbol antygenu:ALDOC
- Klonalność:Poliklonalne
- Koniugacja:Unconjugated
- Gospodarz:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Adsorpcja krzyżowa:none
- Identyfikator genu:230
- Synonimy antygenów:ALDC
- Temperatura przechowywania:Cool
- Temperatura transportu:Ice
- Ilość:50 µG
Type: Primary
Antigen: ALDOC (aldolase C, fructose-bisphosphate)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: