Anti-VAMP5 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP46751_T100
Supplier: Aviva Systems Biology
Specifications
- Typ przeciwciała:Primary
- Nazwa antygenu:Vesicle-associated membrane protein 5
- Symbol antygenu:VAMP5
- Klonalność:Poliklonalne
- Koniugacja:Unconjugated
- Gospodarz:Rabbit
- Reaktywność:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Adsorpcja krzyżowa:none
- Identyfikator genu:10791
- Temperatura przechowywania:Cool
- Temperatura transportu:Ice
- Ilość:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: VAMP5 (vesicle-associated membrane protein 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human