Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
Aluminium chloride 0.5 mol/l in aqueous solution
Żrący
Aluminium chloride 0.5 mol/l in aqueous solution
Catalog # J61582.AE
Numer CAS:  
Żrący
Aluminium chloride 0.5 mol/l in aqueous solution
Catalog # J61582.AE
Numer CAS:  

Dane techniczne

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    100 mL
  • Seq:
    2440

Dane techniczne

Informacje o tym produkcie

 :
 :241.43 g/mol
Temperatura przechowywania:Ambient
EINECS:231-208-1
UN:2581
ADR:8,III
 :GHS05
Numer CAS:7446-70-0
 :7784-13-6
Wzór:AlCl₃
Numer MDL:MFCD00149134