
Wodorotlenek sodu 0.02 mol koncentrat roztworu wodnego
Catalog # CHMP168109339.0001
Supplier: CHEMPUR
CAS Number:
Specifications
- Ilość:1
- Seq:0001
Specifications
About this item
:
:40 g/mol
Boiling Pt:∼105 °C (1013 hPa)
Density:1,327 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Temperatura otoczenia
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548