Przejdź do Nagłówek
Przejdź do Główna treść
Przejdź do Stopka
Zaawansowany
Zaawansowany
SDS
Certyfikaty
Dane producenta
0
0 zł
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Poland
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Potassium iodide
Potassium iodide 10% in aqueous solution
Potassium iodide 10% in aqueous solution
POCH743180116-1L
:
POCH AVANTOR BRAND
:
Potassium iodide 10% in aqueous solution
POCH743180116-1L
:
POCH AVANTOR BRAND
:
Pack type:
Glass bottle
Pk:
1 L
Seq:
5037
:
:
166 g/mol
:
Ambient
:
231-659-4
:
7681-11-0
:
Kl
:
MFCD00011405