Przejdź do Nagłówek
Przejdź do Główna treść
Przejdź do Stopka
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0 zł
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Wprowadź zamówienie
Status zamówienia
Twoje konto
Koszyk
Poland
Wprowadź zamówienie
Status zamówienia
Twoje konto
Koszyk
ContactUsLinkComponent
Home
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
MOLEM60268824
:
Molekula
:
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
MOLEM60268824
:
Molekula
:
Pack type:
Glass bottle for solids
Pk:
25 g
Seq:
3308
:
:
116.14 g/mol
:
236-132-2
:
13183-79-4
:
C₂H₄N₄S
:
MFCD00037317