Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Hypersil™ SAX
HPLC columns, Hypersil™ SAX
Certificates
HPLC columns, Hypersil™ SAX
Specifications
  • Catalog No:
  • 555-5344
  • 555-5362
  • 555-5346
  • 555-5348
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • Temperature limit:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • USP code:
  • L14
  • L14
  • L14
  • L14