Ammonium dichromate 0.01 mol/l in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:7789-09-5
:
Wzór:(NH₄)₂Cr₂O₇
Numer MDL:MFCD00010879
:252.06 g/mol
EINECS:232-143-1
Frequently Bought Together