
Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
14676.22
:
- Rodzaj opakowania:Plastic bottle for solids
- Ilość:100 g
- Seq:3401
:
:96.25 g/mol
:∼ 1000 °C
:2,5
:Temperatura otoczenia
:234-588-7
:1405
:4.3,II
:GHS02
:12013-56-8
:CaSi₂
:MFCD00015977