Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
Cation exchange HPLC columns, Bio MAb
Cation exchange HPLC columns, Bio MAb
Supplier:  Agilent
Certificates
undefined
Cation exchange HPLC columns, Bio MAb
Supplier:  Agilent
Specifications
  • Catalog No:
  • HEWL5190-2406
  • HEWL5190-2405
  • HEWL5190-2403
  • HEWL5190-2413
  • HEWL5190-2419
  • HEWL5190-2412
  • HEWL5190-2415
  • HEWL5190-2411
  • HEWL5190-2407
  • HEWL5190-2420
  • HEWL5190-2414
  • pH range:
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • Temperature limit:
  • 80 ºC
  • 80 ºC
  • 80 ºC
  • 80 ºC
  • 80 ºC
  • 80 ºC
  • 80 ºC
  • 80 ºC
  • 80 ºC
  • 80 ºC
  • 80 ºC